Stampa…
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR43686-1G OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA 232 EUR
APOSOR43686-1G APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 193,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09054869
CAS Number: 253315-06-9