Stampa…
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 134 EUR
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
(±)-4-Bromomandelic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Punto di fusione: 115…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004232
CAS Number: 6940-50-7