Stampa…
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR43664-10G OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-10GEA 797 EUR
APOSOR43664-10G APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formula: C5H4BrClS
Peso molecolare: 211,51 g/mol
Punto di ebollizione: 88 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411087
CAS Number: 40032-81-3
UN: 3265
ADR: 8,III