Stampa…
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Aminofuran, N-BOC protected
OR43662-10G OR43662-1G OR43662-5G
APOSOR43662-10GEA 413 EUR
APOSOR43662-10G APOSOR43662-1G APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₃NO₃
Peso molecolare: 183,2044 g/mol
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839085
CAS Number: 56267-48-2