Stampa…
3-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43660-25G OR43660-5G
APOSOR43660-25GEA 80.1 EUR
APOSOR43660-25G APOSOR43660-5G
3-Bromo-o-toluonitrile 98%
3-Bromo-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Punto di fusione: 44…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025665
CAS Number: 52780-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III