Stampa…
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 56.7 EUR
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09880157
CAS Number: 5912-18-5