p-Tolylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Punto di ebollizione: 265…267 °C Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004353 CAS Number: 622-47-9 EINECS: 210-738-7 |