m-Tolylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Punto di fusione: 62…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004340 CAS Number: 621-36-3 EINECS: 210-683-9 |