Stampa…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43635-100G OR43635-1KG OR43635-500G
APOSOR43635-100GEA 49.5 EUR
APOSOR43635-100G APOSOR43635-1KG APOSOR43635-500G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran 98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005359
CAS Number: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III