Stampa…
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₄₄H₃₂P₂
Punto di fusione: 239…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010805
CAS Number: 76189-55-4