Stampa…
4-Iodo-o-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxyaniline
OR43624-1G OR43624-5G
APOSOR43624-1GEA 80 EUR
APOSOR43624-1G APOSOR43624-5G
4-Iodo-o-anisidine
4-Iodo-o-anisidine
Formula: C₇H₈INO
Peso molecolare: 249,490 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044438
CAS Number: 338454-80-1