Stampa…
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43622-1G OR43622-5G OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA 51 EUR
APOSOR43622-1G APOSOR43622-5G APOSOR43622-10G
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Peso molecolare: 226,8900 g/mol
Punto di fusione: 95…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848646
CAS Number: 98027-80-6