4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR43619-10G
OR43619-1G
OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA
1410
EUR
APOSOR43619-10G
APOSOR43619-1G
APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formula:
C₅H₇N₃O Punto di fusione: 257…261 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00183934 CAS Number: 13925-21-8 |