Stampa…
2,3-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-2,3-dichloropyridine
OR43617-1G OR43617-500MG
APOSOR43617-1GEA 459 EUR
APOSOR43617-1G APOSOR43617-500MG
2,3-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄Cl₃N
Peso molecolare: 196,46 g/mol
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125365
CAS Number: 54127-31-0