Stampa…
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzylamine
OR4360-1G OR4360-250MG
APOSOR4360-1GEA 39.4 EUR
APOSOR4360-1G APOSOR4360-250MG
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
Peso molecolare: 206,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07348565
CAS Number: 179328-22-4
UN: 1759
ADR: 8,II