5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR43598-1G
OR43598-500MG
OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA
255
EUR
APOSOR43598-1G
APOSOR43598-500MG
APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formula:
C₅H₄BrClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11840977 CAS Number: 105806-11-9 |