Stampa…
Methyl-2-chloro-6-methoxynicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-methoxynicatinate, Methyl 2-chloro-6-methoxynicotinate
OR43596-250MG OR43596-1G OR43596-5G
APOSOR43596-250MGEA 72.7 EUR
APOSOR43596-250MG APOSOR43596-1G APOSOR43596-5G
Methyl-2-chloro-6-methoxynicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methoxynicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,61 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275100
CAS Number: 95652-77-0