Stampa…
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyclopropylpiperidin-4-one
OR43592-10G OR43592-5G
APOSOR43592-10GEA 108 EUR
APOSOR43592-10G APOSOR43592-5G
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Formula: C₈H₁₃NO
Peso molecolare: 139,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374375
CAS Number: 62813-01-8