Stampa…
1-Boc-2-piperidone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G OR43590-25G OR43590-5G
APOSOR43590-100GEA 361 EUR
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G APOSOR43590-5G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di fusione: 34…37 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179046
CAS Number: 85908-96-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III