Stampa…
Acido 2,4,5-triclorobenzoico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43584-1G OR43584-25G OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA 19 EUR
APOSOR43584-1G APOSOR43584-25G APOSOR43584-5G
Acido 2,4,5-triclorobenzoico
Acido 2,4,5-triclorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₃O₂
Peso molecolare: 225,4600 g/mol
Punto di fusione: 159…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01662044
CAS Number: 50-82-8