Stampa…
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 58.2 EUR
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₆
Punto di fusione: 158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007175
CAS Number: 16533-71-4