Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR43581-1G OR43581-5G OR43581-10G
APOSOR43581-1GEA 14.7 EUR
APOSOR43581-1G APOSOR43581-5G APOSOR43581-10G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₄H₇BN₂O₂
Peso molecolare: 125,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414709
CAS Number: 847818-55-7