Stampa…
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
OR43573-1G OR43573-10G
APOSOR43573-1GEA 17.6 EUR
APOSOR43573-1G APOSOR43573-10G
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C10H17BN2O2
Peso molecolare: 208,0652 g/mol
Punto di fusione: 129…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690235
CAS Number: 936250-20-3