Stampa…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43572-1G OR43572-5G
APOSOR43572-1GEA 133 EUR
APOSOR43572-1G APOSOR43572-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12026020
CAS Number: 88047-55-6