Stampa…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 108 EUR
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C/15mmHg
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016981
CAS Number: 2420-16-8