Stampa…
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43569-1G OR43569-5G OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA 23.4 EUR
APOSOR43569-1G APOSOR43569-5G APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878569
CAS Number: 590417-94-0