Stampa…
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43564-1G OR43564-5G OR43564-250MG
APOSOR43564-1GEA 43.5 EUR
APOSOR43564-1G APOSOR43564-5G APOSOR43564-250MG
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739133
CAS Number: 877264-77-2