Stampa…
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-Bromo-1H-indazole, 4-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43563-1G OR43563-250MG OR43563-5G
APOSOR43563-1GEA 77.1 EUR
APOSOR43563-1G APOSOR43563-250MG APOSOR43563-5G
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 297,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110271
CAS Number: 926922-37-4