Stampa…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43562-500MG OR43562-5G OR43562-25G
APOSOR43562-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR43562-500MG APOSOR43562-5G APOSOR43562-25G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663982
CAS Number: 875781-17-2