Stampa…
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43561-1G OR43561-500MG
APOSOR43561-1GEA 78.3 EUR
APOSOR43561-1G APOSOR43561-500MG
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870049
CAS Number: 701910-14-7