Stampa…
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-1-methylindazole
OR43560-1G OR43560-250MG
APOSOR43560-1GEA 32.1 EUR
APOSOR43560-1G APOSOR43560-250MG
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878570
CAS Number: 1000576-59-9