Stampa…
α,2-Dibromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide
OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 350 EUR
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
α,2-Dibromotoluene 98%
α,2-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C/19mmHg
Punto di fusione: 29…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000173
CAS Number: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III