Stampa…
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43559-1G OR43559-250MG
APOSOR43559-1GEA 16.1 EUR
APOSOR43559-1G APOSOR43559-250MG
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09870048
CAS Number: 590417-95-1