Stampa…
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,7-dimethylindazole
OR43557-1G OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA 93.1 EUR
APOSOR43557-1G APOSOR43557-250MG
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Peso molecolare: 225,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226595
CAS Number: 1092352-34-5