Stampa…
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine, 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 303 EUR
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
Peso molecolare: 217,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10699171
CAS Number: 1053655-59-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III