Stampa…
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-5-amine
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 27.7 EUR
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100026
CAS Number: 1092351-49-9