Stampa…
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-4-amine
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 252 EUR
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
Peso molecolare: 226,0700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11109355
CAS Number: 1092351-47-7