Stampa…
4-Toluenethiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
OR43548-100G OR43548-500G OR43548-25G
APOSOR43548-100GEA 105 EUR
APOSOR43548-100G APOSOR43548-500G APOSOR43548-25G
4-Toluenethiol
4-Toluenethiol
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 195 °C
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004851
CAS Number: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III