Stampa…
Bromotrichloromethane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43546-25G OR43546-100G
APOSOR43546-25GEA 36.4 EUR
APOSOR43546-25G APOSOR43546-100G
Bromotrichloromethane
Bromotrichloromethane
Formula: BrCl₃C
Peso molecolare: 198,27 g/mol
Punto di ebollizione: 104…105 °C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000783
CAS Number: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III