Stampa…
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 14.7 EUR
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,50 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00511001
CAS Number: 65340-70-7