Stampa…
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR43544-1G OR43544-5G
APOSOR43544-1GEA 143 EUR
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,4997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684221
CAS Number: 75090-52-7