5-Bromo-2-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR43543-1G
OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA
447
EUR
APOSOR43543-1G
APOSOR43543-250MG
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formula:
C₉H₅BrClN Punto di fusione: 71…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08437594 CAS Number: 99455-13-7 |