(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrOS Punto di fusione: 77…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12032282 CAS Number: 1171926-64-9 |