Stampa…
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 63.8 EUR
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di fusione: 121…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075052
CAS Number: 15118-60-2