Stampa…
5-Bromosalicylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
OR43524-100G OR43524-500G OR43524-1KG
APOSOR43524-100GEA 142 EUR
APOSOR43524-100G APOSOR43524-500G APOSOR43524-1KG
5-Bromosalicylic acid 98%
5-Bromosalicylic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002455
CAS Number: 89-55-4