1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 234 °C Punto di fusione: 32…36 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008382 CAS Number: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |