Stampa…
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
OR43518-1G OR43518-5G
APOSOR43518-1GEA 123 EUR
APOSOR43518-1G APOSOR43518-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,177 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C/13mmHg
Densità: 1,069 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191779
CAS Number: 60656-87-3