Stampa…

(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, grado tecnico

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR43515-1G OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA 154 EUR
APOSOR43515-1G APOSOR43515-250MG
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, grado tecnico
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₂S
Punto di fusione: 99,5…101.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07690517
CAS Number: 56105-99-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR