Stampa…
3-Phenylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43508-250MG OR43508-5G OR43508-1G
APOSOR43508-250MGEA 49.5 EUR
APOSOR43508-250MG APOSOR43508-5G APOSOR43508-1G
3-Phenylpiperidine 97%
3-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,25 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00804860
CAS Number: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7