Stampa…
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 32.1 EUR
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Formula: C5H2ClN3
Peso molecolare: 139,5425 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09607700
CAS Number: 36070-75-4